Learn More
2-aminothiophène-3-carboxylate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Remarques
Conserver à température ambiante. Évitez les agents oxydants forts.
Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Remarques
Conserver à température ambiante. Évitez les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyl 2-aminothiophene-3-carboxylate |
Point de fusion | 76°C to 81°C |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 157.19 |
Pourcentage de pureté | 97% |