Learn More
Methyl 2-methylnicotinate, 97%, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 449250050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 65719-09-7 Poids : 0.01000kg
Quantité. 5g
Emballage Glass bottle
Code produit. 13581630
  • 69.20€ / 5g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 08-04-2019
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
65719-09-7
151.165
methyl 2-methylnicotinate, 2-methylnicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-, methyl ester, methyl2-methylnicotinate, pubchem2218, acmc-1belg, methyi 2-methyinicotinate, methyl 2-methyinicotinate, methyl-2-methylnicotinate, ksc493g0t
methyl 2-methylpyridine-3-carboxylate
C8H9NO2
KLHWBYHFWALOIJ-UHFFFAOYSA-N
7015327
CC1=C(C=CC=N1)C(=O)OC
Spécification
Methyl 2-methylnicotinate
102.0°C to 104.0°C (10.0 mmHg)
65719-09-7
C8H9NO2
KLHWBYHFWALOIJ-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-methylpyridine-3-carboxylate
7015327
97%
Glass bottle
5g
97%
methyl 2-methylnicotinate, 2-methylnicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-, methyl ester, methyl2-methylnicotinate, pubchem2218, acmc-1belg, methyi 2-methyinicotinate, methyl 2-methyinicotinate, methyl-2-methylnicotinate, ksc493g0t
CC1=C(C=CC=N1)C(=O)OC
151.165
151.16
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Methyl 2-methylnicotinate