Learn More
Alfa Aesar™ Méthyle 3-(4-méthyl-1-pipérazinyle)benzoate, 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H55770.06
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 474334-89-9 Poids : 0.00500kg
Quantité. | 5g |
---|
Identifiants chimiques
474334-89-9 | |
234.299 | |
LPOJJZXQESTVEV-UHFFFAOYSA-N | |
16217966 | |
CN1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)C(=O)OC |
C13H18N2O2 | |
MFCD07369792 | |
methyl 3-4-methylpiperazin-1-yl benzoate, methyl 3-4-methyl-1-piperazinyl benzoate, 1-3-carbomethoxyphenyl-4-methylpiperazine, 1-3-carbomethoxyphenyl-4-methylpipera&, methyl 3-4-methylpiperazino benzoate | |
3-(4-méthylpipérazine-1-yl)benzoate de méthyle |
Spécification
Methyl 3-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoate | |
>110°C (230°F) | |
169°C to 172°C (0.9mmHg) | |
5g | |
C13H18N2O2 | |
methyl 3-4-methylpiperazin-1-yl benzoate, methyl 3-4-methyl-1-piperazinyl benzoate, 1-3-carbomethoxyphenyl-4-methylpiperazine, 1-3-carbomethoxyphenyl-4-methylpipera&, methyl 3-4-methylpiperazino benzoate | |
CN1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)C(=O)OC | |
234.299 | |
234.3 | |
97% |
1.119 g/mL | |
1.563 | |
Incolore à jaune | |
474334-89-9 | |
MFCD07369792 | |
LPOJJZXQESTVEV-UHFFFAOYSA-N | |
3-(4-méthylpipérazine-1-yl)benzoate de méthyle | |
16217966 | |
Liquide |