Learn More
Méthyl 3,5-dichlorobenzoate, Tech., Thermo Scientific™
Catalog Number 10025002
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
2905-67-1
C8H6Cl2O2
205.03
MFCD00032710
BTEVDFJXGLQUDS-UHFFFAOYSA-N
3,5-dichlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,5-dichloro-, methyl ester, unii-4gim06ee3p, 4gim06ee3p, methyl-3,5-dichlorobenzoate, maybridge1_004559, acmc-1cd9x, dsstox_cid_22146, dsstox_rid_79937, dsstox_gsid_42146
76192
methyl 3,5-dichlorobenzoate
COC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
2905-67-1
C8H6Cl2O2
205.03
MFCD00032710
BTEVDFJXGLQUDS-UHFFFAOYSA-N
3,5-dichlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,5-dichloro-, methyl ester, unii-4gim06ee3p, 4gim06ee3p, methyl-3,5-dichlorobenzoate, maybridge1_004559, acmc-1cd9x, dsstox_cid_22146, dsstox_rid_79937, dsstox_gsid_42146
76192
methyl 3,5-dichlorobenzoate
COC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Nom chimique ou matériau Methyl 3, 5-dichlorobenzoate
Plage de pourcentage du dosage 90%
Quantité 1 g
Poids de la formule 205.04
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique