Learn More
Methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15468585
Click to view available options
Quantité:
250 mg
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 202195-67-3
Formule moléculaire C10H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 207.19
Numéro MDL MFCD03036646
Clé InChI WPGYGHFVLMZWHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-6-carboxylate, methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-6-carboxylate, methyl 3,4-dihydro-3-oxo-2h-benzo b 1,4 oxazine-6-carboxylate, 2h-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 3,4-dihydro-3-oxo-, methyl ester, 3-oxo-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine-6-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-oxo-2,4-dihydro-1,4-benzoxazine-6-carboxylate, methyl 1,4-benzoxazine-3-one-6-carboxylate, 3,4-dihydro-6-methoxycarbonyl-3-oxo-2h-1,4-benzoxazine, methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-6-carboxylate, methyl 3,4-dihydro-3-oxo-2h-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
CID PubChem 2974054
Nom IUPAC methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(OCC(=O)N2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
Point de fusion 182°C to 184°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 207.19
Pourcentage de pureté 97%