Learn More
4,6-O-benzylidène-alpha-D-glucopyranoside de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021186
23.40 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
3162-96-7
C14H18O6
282.292
MFCD00006819
VVSWDMJYIDBTMV-BTZLDLHRSA-N
4ar,6s,7r,8r,8as-6-methoxy-2-phenylhexahydropyrano 3,2-d 1,3 dioxine-7,8-diol, methyl 4,6-o-benzylidene-alpha-d-glucopyranoside, methyl 4,6-o-benzylidene-a-d-glucopyranoside, 4ar,6s,7r,8r,8as-6-methoxy-2-phenyl-hexahydro-2h-pyrano 3,2-d 1,3 dioxine-7,8-diol, methyl 4,6-o-benzylidenehexopyranoside #, zlchem 511, methyl 4,6-o-benzylidene-, a-d-glucopyranoside, methyl 4,6-o-phenylmethylene-, glucopyranoside, methyl 4,6-o-benzylidene-, .alpha.-d, .alpha.-d-glucopyranoside, methyl 4,6-o-phenylmethylene
11822086
(4aR,6S,7R,8R,8as)-6-méthoxy-2-phényl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7,8-diol
COC1C(C(C2C(O1)COC(O2)C3=CC=CC=C3)O)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
3162-96-7
C14H18O6
282.292
MFCD00006819
VVSWDMJYIDBTMV-BTZLDLHRSA-N
4ar,6s,7r,8r,8as-6-methoxy-2-phenylhexahydropyrano 3,2-d 1,3 dioxine-7,8-diol, methyl 4,6-o-benzylidene-alpha-d-glucopyranoside, methyl 4,6-o-benzylidene-a-d-glucopyranoside, 4ar,6s,7r,8r,8as-6-methoxy-2-phenyl-hexahydro-2h-pyrano 3,2-d 1,3 dioxine-7,8-diol, methyl 4,6-o-benzylidenehexopyranoside #, zlchem 511, methyl 4,6-o-benzylidene-, a-d-glucopyranoside, methyl 4,6-o-phenylmethylene-, glucopyranoside, methyl 4,6-o-benzylidene-, .alpha.-d, .alpha.-d-glucopyranoside, methyl 4,6-o-phenylmethylene
11822086
(4aR,6S,7R,8R,8as)-6-méthoxy-2-phényl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7,8-diol
COC1C(C(C2C(O1)COC(O2)C3=CC=CC=C3)O)O
Methyl 4,6-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside, is used as a chiral building block and important intermediate in the preparation of different sugars. It is also used as an intermediate in chemical, pharmaceutical intermediate, pharmaceutical research and reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyle 4,6-O-benzylidène-alpha-D-glucopyranoside est utilisé comme bloc de construction chiral et comme un intermédiaire important dans la préparation de différents sucres. Il est également utilisé comme intermédiaire dans la recherche chimique et pharmaceutique, et comme réactif.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau, l’acétone, le benzène et l’éther éthylique
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 2-8°C. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Methyl 4,6-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside
Point de fusion 163°C to 166°C
Quantité 5 g
Beilstein 1291458
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité It is soluble in water,acetone,benzene,ethyl ether
Rotation optique +110° (c=2 in Chloroform)
Poids de la formule 282.29
Pourcentage de pureté 97%