Learn More
Chlorhydrate de 4-aminobutyrate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11995391
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
13031-60-2
C5H12ClNO2
153.61
MFCD00043270
WPGPRLVPWACBHW-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-aminobutanoate hydrochloride, methyl 4-aminobutyrate hydrochloride, methyl 4-aminobutanoate hcl, methyl 4-aminobutyrate hcl, h-gamma-abu-ome.hcl, 4-aminobutyric acid methyl ester hydrochloride, 4-aminobutyric acid methyl ester, hydrochloride, 4-amino-n-butyric acid methyl ester hydrochloride, butanoic acid, 4-amino-, methyl ester, hydrochloride, 4-amino-butyric acid methyl ester hydrochloride
2756383
4-aminobutanoate ; chlorhydrate de méthyle
[Cl-].COC(=O)CCC[NH3+]
13031-60-2
C5H12ClNO2
153.61
MFCD00043270
WPGPRLVPWACBHW-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-aminobutanoate hydrochloride, methyl 4-aminobutyrate hydrochloride, methyl 4-aminobutanoate hcl, methyl 4-aminobutyrate hcl, h-gamma-abu-ome.hcl, 4-aminobutyric acid methyl ester hydrochloride, 4-aminobutyric acid methyl ester, hydrochloride, 4-amino-n-butyric acid methyl ester hydrochloride, butanoic acid, 4-amino-, methyl ester, hydrochloride, 4-amino-butyric acid methyl ester hydrochloride
2756383
4-aminobutanoate ; chlorhydrate de méthyle
[Cl-].COC(=O)CCC[NH3+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Methyl 4-aminobutyrate hydrochloride
Point de fusion 118°C to 119°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5 to 101.5% (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Poids de la formule 153.61
Pourcentage de pureté 99%
Quantité 100 g
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 4-aminobutyrate hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.