Learn More
4-formylbenzoate de méthyle, 99 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 223750500
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 1571-08-0 Poids : 0.10000kg
Quantité 50g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10042830
  • 277.00€ / 50g
Date d’expédition estimée: 28-09-2021
Identifiants chimiques
1571-08-0
164.16
FEIOASZZURHTHB-UHFFFAOYSA-N
15294
COC(=O)C1=CC=C(C=O)C=C1
C9H8O3
MFCD00006950
methyl p-formylbenzoate, 4-carbomethoxybenzaldehyde, methyl terephthalaldehydate, 4-methoxycarbonyl benzaldehyde, benzoic acid, 4-formyl-, methyl ester, p-carbomethoxybenzaldehyde, methyl terephthaldehydate, methyl4-formylbenzoate, 4-formylbenzoic acid methyl ester, methyl-p-formyl benzoate
methyl 4-formylbenzoate
Spécification
Methyl 4-formylbenzoate
Authentic
265.0°C
57.0°C to 64.0°C
99%
98.5% min. (GC)
HCOC6H4CO2CH3
methyl p-formylbenzoate, 4-carbomethoxybenzaldehyde, methyl terephthalaldehydate, 4-methoxycarbonyl benzaldehyde, benzoic acid, 4-formyl-, methyl ester, p-carbomethoxybenzaldehyde, methyl terephthaldehydate, methyl4-formylbenzoate, 4-formylbenzoic acid methyl ester, methyl-p-formyl benzoate
FEIOASZZURHTHB-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-formylbenzoate
15294
Poudre ou morceaux cristallins
144°C
Flacon en verre
Crème à blanc ou vert
50g
1571-08-0
C9H8O3
MFCD00006950
Solubility in water: insoluble
COC(=O)C1=CC=C(C=O)C=C1
164.16
164.16
99%
Vidéos
FDS Documents
Certificats