Learn More
Méthyl 4’-formylbiphényl-4-carboxylate, 97 %, Acros Organics
Catalog Number p-4813552
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
70916-89-1
C15H12O3
240.26
MFCD04039123
URINKTWOCVLGGR-UHFFFAOYSA-N
4'-formylbiphenyl-4-carboxylic acid methyl ester, methyl 4'-formyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylate, methyl 4-4-formylphenyl benzoate, methyl 4'-formyl 1,1'-biphenyl-4-carboxylate, acmc-209ogh, methyl 4'-formylbiphenyl-4-carboxylate, methyl-4'-formylbiphenyl-4-carboxylate, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarboxylicacid, 4-methyl ester, 1,1'-biphenyl-4-carboxylicacid,4'-formyl-,methyl ester
4321323
méthyl 4-(4-formylphényl)benzoate
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=O)C=C1
70916-89-1
C15H12O3
240.26
MFCD04039123
URINKTWOCVLGGR-UHFFFAOYSA-N
4'-formylbiphenyl-4-carboxylic acid methyl ester, methyl 4'-formyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylate, methyl 4-4-formylphenyl benzoate, methyl 4'-formyl 1,1'-biphenyl-4-carboxylate, acmc-209ogh, methyl 4'-formylbiphenyl-4-carboxylate, methyl-4'-formylbiphenyl-4-carboxylate, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarboxylicacid, 4-methyl ester, 1,1'-biphenyl-4-carboxylicacid,4'-formyl-,methyl ester
4321323
méthyl 4-(4-formylphényl)benzoate
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Nom chimique ou matériau Methyl 4'-formylbiphenyl-4-carboxylate
Point de fusion 113.0°C to 118.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 240.26
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 4'-formylbiphenyl-4-carboxylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.