Learn More
Méthyl 4’-formylbiphényl-4-carboxylate, 97 %, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 444780050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 70916-89-1 Poids : 0.05500kg
Quantité 5g
Code produit. 11905121
  • 245.00€ / 5g
Expédition estimée
27-04-2021
Identifiants chimiques
70916-89-1
240.26
4'-formylbiphenyl-4-carboxylic acid methyl ester, methyl 4'-formyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylate, methyl 4-4-formylphenyl benzoate, methyl 4'-formyl 1,1'-biphenyl-4-carboxylate, acmc-209ogh, methyl 4'-formylbiphenyl-4-carboxylate, methyl-4'-formylbiphenyl-4-carboxylate, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarboxylicacid, 4-methyl ester, 1,1'-biphenyl-4-carboxylicacid,4'-formyl-,methyl ester
méthyl 4-(4-formylphényl)benzoate
C15H12O3
URINKTWOCVLGGR-UHFFFAOYSA-N
4321323
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Spécification
Methyl 4'-formylbiphenyl-4-carboxylate
5g
96% min. (GC)
4'-formylbiphenyl-4-carboxylic acid methyl ester, methyl 4'-formyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylate, methyl 4-4-formylphenyl benzoate, methyl 4'-formyl 1,1'-biphenyl-4-carboxylate, acmc-209ogh, methyl 4'-formylbiphenyl-4-carboxylate, methyl-4'-formylbiphenyl-4-carboxylate, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarboxylicacid, 4-methyl ester, 1,1'-biphenyl-4-carboxylicacid,4'-formyl-,methyl ester
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
240.26
240.26
113.0°C to 118.0°C
70916-89-1
C15H12O3
URINKTWOCVLGGR-UHFFFAOYSA-N
méthyl 4-(4-formylphényl)benzoate
4321323
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Methyl 4'-formylbiphenyl-4-carboxylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents