Learn More
4-hydroxybenzoate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-164293
21.80 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
99-76-3
C8H8O3
152.15
MFCD00002352
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
methylparaben, methyl paraben, methyl p-hydroxybenzoate, nipagin, methyl parahydroxybenzoate, maseptol, p-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-hydroxybenzoic acid methyl ester, p-carbomethoxyphenol, tegosept m
7456
CHEBI:31835
4-hydroxybenzoate de méthyle
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
99-76-3
C8H8O3
152.15
MFCD00002352
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
methylparaben, methyl paraben, methyl p-hydroxybenzoate, nipagin, methyl parahydroxybenzoate, maseptol, p-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-hydroxybenzoic acid methyl ester, p-carbomethoxyphenol, tegosept m
7456
CHEBI:31835
4-hydroxybenzoate de méthyle
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Methyl 4-hydroxybenzoate
Note relative au nom 99%
Point de fusion 125.0°C to 128.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 298.6°C
Résidus d’allumage 0.1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HOC6H4CO2CH3
Quantité 100 g
Beilstein 10,158
Merck Index 15,618
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.25% (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,acetone and ether,slightly soluble in benzene and ccl4
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Identificativo prodotto
  • Methyl 4-hydroxybenzoate
Avvertenza
  • Attention
Categoria di pericolo
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Consigli di prudenza