Learn More
Alfa Aesar™ 4-(méthylthio)butyrate de méthyle, 96 %
Marque:  Alfa Aesar™ L11000.06
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 53053-51-3 Poids : 0.00500kg
Quantité 5g
Code produit. 11393126
  • 49.83€ / 5g
En stock, prêt à être expédié : 3
Identifiants chimiques
53053-51-3
148.22
HQDLZISNHUMXEA-UHFFFAOYSA-N
65425
COC(=O)CCCSC
C6H12O2S
MFCD00009849
methyl 4-methylthio butyrate, methyl 4-methylthio butanoate, methyl 4-methylsulfanyl butanoate, butanoic acid, 4-methylthio-, methyl ester, fema no. 3412, methyl gamma-methylthio butyrate, methyl gamma-methylmercapto butyrate, acmc-20akgs, methyl-4-methylthio butanoat, methyl 4-methyl thio butyrate
4-méthylsulfanylbutanoate de méthyle
Spécification
Methyl 4-(methylthio)butyrate
72°C (161°F)
114°C to 115°C (40mmHg)
53053-51-3
MFCD00009849
HQDLZISNHUMXEA-UHFFFAOYSA-N
4-méthylsulfanylbutanoate de méthyle
65425
96%
1.036
1.466
5g
C6H12O2S
methyl 4-methylthio butyrate, methyl 4-methylthio butanoate, methyl 4-methylsulfanyl butanoate, butanoic acid, 4-methylthio-, methyl ester, fema no. 3412, methyl gamma-methylthio butyrate, methyl gamma-methylmercapto butyrate, acmc-20akgs, methyl-4-methylthio butanoat, methyl 4-methyl thio butyrate
COC(=O)CCCSC
148.22
148.23
Vidéos
FDS Documents