Learn More
Méthyl 4-phényl-5-(trifluorométhyl)thiophène-2-carboxylate, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2705389
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
237385-98-7
C13H9F3O2S
286.268
MFCD00110251
RDMSDMSSVFMCKQ-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene, methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylate, methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2carboxylate, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
2781442
Méthyle 4-phényl-5-(trifluorométhyl)thiophène-2-carboxylate
COC(=O)C1=CC(=C(S1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2
237385-98-7
C13H9F3O2S
286.268
MFCD00110251
RDMSDMSSVFMCKQ-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene, methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylate, methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2carboxylate, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
2781442
Méthyle 4-phényl-5-(trifluorométhyl)thiophène-2-carboxylate
COC(=O)C1=CC(=C(S1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2
Nom chimique ou matériau Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 286.27
Pourcentage de pureté 95%