Learn More
5-Bromonicotinate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025439
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
29681-44-5
C7H6BrNO2
216.034
MFCD00173668
AAJZXPWBILCHAW-UHFFFAOYSA-N
methyl 5-bromonicotinate, 5-bromonicotinic acid methyl ester, 5-bromo-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 5-bromo nicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester, 3-bromo-5-methoxycarbonyl pyridine, 5-bromopyridine-3-carboxylic acid methyl ester, 5-bromo-nicotinic acid methyl ester, methyl 5-bromo-3-pyridinecarboxylate, methyl 3-bromo-5-pyridinecarboxylate
699336
5-bromopyridine-3-carboxylate de méthyle
COC(=O)C1=CC(=CN=C1)Br
29681-44-5
C7H6BrNO2
216.034
MFCD00173668
AAJZXPWBILCHAW-UHFFFAOYSA-N
methyl 5-bromonicotinate, 5-bromonicotinic acid methyl ester, 5-bromo-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 5-bromo nicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester, 3-bromo-5-methoxycarbonyl pyridine, 5-bromopyridine-3-carboxylic acid methyl ester, 5-bromo-nicotinic acid methyl ester, methyl 5-bromo-3-pyridinecarboxylate, methyl 3-bromo-5-pyridinecarboxylate
699336
5-bromopyridine-3-carboxylate de méthyle
COC(=O)C1=CC(=CN=C1)Br
A substrate used in a microwave-assisted, palladium-catalyzed arylation of acetone as its TMS enol ether.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Un substrat utilisé dans une arylation, catalysée par le palladium et assistée par micro-ondes, de l’acétone comme son éther TMS énolique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Methyl 5-bromonicotinate
Point de fusion 96°C to 98°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 216.04
Pourcentage de pureté 97%