Learn More
Acétate de méthyle, + de 99 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593461
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
79-20-9
C3H6O2
74.08
MFCD00008711
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
6584
CHEBI:77700
acétate de méthyle
CC(=O)OC
79-20-9
C3H6O2
74.08
MFCD00008711
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
6584
CHEBI:77700
acétate de méthyle
CC(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Methyl acetate
Point de fusion -98.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9300g/mL
Point d’ébullition 57.4°C
Point d’éclair −10°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre AcroSeal
Formule linéaire CH3CO2CH3
Indice de réfraction 1.3600 to 1.3620
Quantité 100 mL
Beilstein 02, 224
Résidus après évaporation 0.0005 % max.
Merck Index 15, 6082
Gravité spécifique 0.93
Informations sur la solubilité Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosité 0.38 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 74.08
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Extra sec
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.