Learn More
Methyl Acetate, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Catalog Number 15661680
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
20 L
Conditionnement:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
79-20-9
C3H6O2
74.079
MFCD00008711
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
6584
CHEBI:77700
methyl acetate
CC(=O)OC
79-20-9
C3H6O2
74.079
MFCD00008711
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
6584
CHEBI:77700
methyl acetate
CC(=O)OC
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Methyl Acetate
Point de fusion -98°C
Couleur Colorless
Densité 0.934g/mL at 25°C
Point d’ébullition 58°C
Point d’éclair −13°C (8.6°F)
Conditionnement Stainless Steel Can
Formule linéaire CH3COOCH3
Indice de réfraction n20/D 1.361(lit.)
Quantité 20 L
Numéro UN UN1231
Beilstein 1736662
Densité de vapeur 2.55 (vs air)
Poids de la formule 74.08g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ReagentPlus™
Forme physique Liquid