Learn More
Alcool méthylique, NF, Macron Fine Chemicals™
Catalog Number 15558484
Click to view available options
Quantité:
4 L
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de pvc SAFEMOR
Conforme aux exigences du National Formulary (NF).
  • Satisfait aux exigences nécessaires pour une utilisation dans le traitement pharmaceutique et la préparation de prescription
  • Le produit est réglementé par la Food and Drug Administration
  • Fabriqué conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF)
Nom chimique ou matériau Methyl Alcohol
Point de fusion -97.6°C
CAS 67-56-1
Couleur Incolore
Acidité Passes test
Alcalinité ≤3 ppm (as NH3)
Formule moléculaire CH4O
Numéro MDL MFCD00004595
Aspect Clear
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
Nom IUPAC Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Poids de la formule 32.04g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité NF
Densité 0.80g/mL
Point d’ébullition 64.7°C
Quantité 4 L
Point d’éclair 12.0°C
Identification Passes test
Conditionnement Flacon en verre revêtu de pvc SAFEMOR
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 13.02 kPa
Eau ≤0.1%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.