Learn More
Thermo Scientific Chemicals Méthylcellulose, viscosité 400 cps
Catalog Number p-7058742
32.33 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
9004-67-5
C20H38O11
454.513
MFCD00081763
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
51063134
(5R)-2,3,4-triméthoxy-6-(méthoxyméthyl)-5-[(2S)-3,4,5-triméthoxy-6-(méthoxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxane
COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
9004-67-5
C20H38O11
454.513
MFCD00081763
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
51063134
(5R)-2,3,4-triméthoxy-6-(méthoxyméthyl)-5-[(2S)-3,4,5-triméthoxy-6-(méthoxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxane
COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Methyl cellulose is used as a thickener and emulsifier in various food and cosmetic products like hair shampoos, toothpastes and liquid soaps. It is used in the preparation of capsules in nutritional supplements. It is also used as a gel in advanced cookery and as a lubricant. It is also involved in the treatment of constipation. It acts as a buffer additive in capillary electrophoresis to control electoosmotic flow for improved separations. Further, it is used as a performance additive in construction materials and as sizing in the production of papers and textiles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Methyl cellulose
Note relative au nom Viscosity: 400cPs
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Merck Index 14,6040
Informations sur la solubilité Soluble in cold water.
Forme physique Poudre