Learn More
Indole-3-carboxylate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046478
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
942-24-5
C10H9NO2
175.187
MFCD00189407
QXAUTQFAWKKNLM-UHFFFAOYSA-N
methyl indole-3-carboxylate, indole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-indolecarboxylate, 1h-indole-3-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-3-carboxylic acid, methyl ester, 3-carbomethoxyindole, 3-methoxycarbonylindole, methylindole-3-carboxylate, indole-3-carboxylic acid, methyl ester, methyl-3-indolcarboxylate
589098
CHEBI:65019
Méthyl 1-H-indole-3-carboxylate
COC(=O)C1=CNC2=CC=CC=C21
942-24-5
C10H9NO2
175.187
MFCD00189407
QXAUTQFAWKKNLM-UHFFFAOYSA-N
methyl indole-3-carboxylate, indole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-indolecarboxylate, 1h-indole-3-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-3-carboxylic acid, methyl ester, 3-carbomethoxyindole, 3-methoxycarbonylindole, methylindole-3-carboxylate, indole-3-carboxylic acid, methyl ester, methyl-3-indolcarboxylate
589098
CHEBI:65019
Méthyl 1-H-indole-3-carboxylate
COC(=O)C1=CNC2=CC=CC=C21
Reactant used for preparation of nitric oxide synthesis (nNOS) inhibitors, protein kinase c alpha (PKCα) inhibitors, inhibitors of the C-terminal domain of RNA polymerase II as antitumor agents, kinase insert domain receptor (KDR) inhibitors, organocatalysts for the anti-Mannich reaction, very late antigen-4 (VLA-4) antagonists, inhibitors of Human 5-Lipoxygenase, serotonin 5-HT4 receptor antagonists and hyaluronidase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif utilisé pour la préparation d’inhibiteurs de la synthèse de l’oxyde nitrique (NNOS), (PKCα) d’inhibiteurs de la protéine kinase c alpha, d’inhibiteurs du domaine C-terminal de l’ARN polymérase II en tant qu’agents antitumoraux, d’inhibiteurs du récepteur du domaine kinase insert (KDR), d’organocatalyseurs pour la réaction anti-manich, d’antagonistes très tardifs de l’antigène-4(VLA-4), inhibiteurs de la 5-lipoxygénase humaine, antagonistes des récepteurs sérotonine5-HT4 et inhibiteurs de l’hyaluronidase.
Solubilité
Méthanol et diméthylsulfoxyde légèrement solubles. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Methyl indole-3-carboxylate
Point de fusion 149°C to 152°C
Quantité 25 g
Beilstein 142023
Informations sur la solubilité Slightly soluble methanol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in water.
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté 99%