Learn More
Myristate de méthyle, 99 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 165011000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 124-10-7 Poids : 0.13630kg
Quantité. 100mL
Emballage Flacon en verre
Code produit. 10012020
  • 160.80€ / 100mL
Date dexpédition estimée
du fournisseur 22-04-2020
Spécification
Identifiants chimiques
124-10-7
242.4
ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
31284
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
C15H30O2
MFCD00008983
methyl myristate, tetradecanoic acid, methyl ester, uniphat a50, metholeneat 2495, myristic acid methyl ester, methyl n-tetradecanoate, myristic acid, methyl ester, methyl myristylate, tetradecanoic acid methyl ester, myristic acid, methyl ester 8ci
Tétradécanoate de méthyle
Spécification
1mg KOH/g max.
0.8630g/mL
Authentic
1.4340 to 1.4380
323.0°C
18.4°C
99%
98.5% min. (GC)
CH3(CH2)12CO2CH3
02, II, 326
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
242.4
242.4
99%
Methyl myristate
>110°C
Flacon en verre
0.863
Incolore à jaune
100mL
124-10-7
C15H30O2
MFCD00008983
methyl myristate, tetradecanoic acid, methyl ester, uniphat a50, metholeneat 2495, myristic acid methyl ester, methyl n-tetradecanoate, myristic acid, methyl ester, methyl myristylate, tetradecanoic acid methyl ester, myristic acid, methyl ester 8ci
ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Tétradécanoate de méthyle
31284
Liquide
Vidéos
FDS Documents