Learn More
Alfa Aesar™ Orange méthylique, ACS
Marque:  Alfa Aesar™ 017874.22
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 547-58-0 Poids : 0.10000kg Transport : UN number : 3143 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité 100g
Code produit. 11393397
  • 41.09€ / 100g
En stock, prêt à être expédié : 3
Identifiants chimiques
547-58-0
327.334
STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
23673835
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
C14H14N3NaO3S
MFCD00007502
Acid Orange 52; C.I. 13025
sodium ; 4-[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzènesulfonate
Spécification
Methyl Orange
C14H14N3NaO3S
UN3143
14,6105
Soluble in 500 parts water; More soluble in hot water
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
327.334
327.34
ACS
>300°C
6.5
547-58-0
MFCD00007502
4732884
Acid Orange 52; C.I. 13025
STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
sodium ; 4-[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzènesulfonate
23673835
Cristalline
Weak, characteristic
Orange
100g
Vidéos
FDS Documents