Learn More
Méthyl orange, Pure, qualité indicateur, solide, C.I.13025, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073316
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
547-58-0
C14H14N3NaO3S
327.334
7502
STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
23673835
sodium ; 4-[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzènesulfonate
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
547-58-0
C14H14N3NaO3S
327.334
7502
STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
23673835
sodium ; 4-[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzènesulfonate
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Point de fusion 300°C
Poids de la formule 327.32g/mol
Conditionnement Cuve en verre
Couleur Orange
Quantité 25 g
Forme physique Solide en poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl Orange
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./