Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solution d’orange méthylique et cyanol de xylène dans l’eau
Catalog Number 10655681
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Methyl Orange-xylene cyanol solution in water
CAS 62758-15-0
Formule moléculaire C39H41N5Na2O10S3
Numéro MDL MFCD00077269
Clé InChI DLSJBPNVZNTATN-MXBKRXPOSA-L
SMILES CCNC1=C(C=C(C=C1)C(=C2C=CC(=NCC)C(=C2)C)C3=CC(=C(C=C3S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)[O-])O)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nom IUPAC disodium;4-[[4-(diméthylamino)phenyl]diazényl]benzènesulfonate;4-[(E)-[4-(éthylamino)-3-méthylphényl]-(4-éthylimino-3-méthylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]-2-hydroxy-5-sulfobenzènesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 881.942
CID PubChem 90474202
Poids de la formule 865.96
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Intervalle de transition visuelle from pH 3.2 (purple) to pH 4.2 (green)
Densité 1.0000g/mL
Couleur Bleu-vert
Quantité 500 mL
Forme physique Solution