Learn More
P-toluate de méthyle, 99 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 414960100
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 99-75-2 Poids : 10.05000kg
Quantité | 10kg |
---|---|
Conditionnement | Récipient en plastique |
Identifiants chimiques
99-75-2 | |
150.18 | |
QSSJZLPUHJDYKF-UHFFFAOYSA-N | |
7455 | |
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC |
C9H10O2 | |
MFCD00008441 | |
methyl p-toluate, methyl-p-toluate, p-carbomethoxytoluene, methyl 4-toluate, 4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl p-methylbenzoate, benzoic acid, 4-methyl-, methyl ester, 4-methoxycarbonyl toluene, p-toluic acid, methyl ester, methyl p-toluenecarboxylate | |
4-méthylbenzoate de méthyle |
Spécification
Methyl p-toluate | |
90°C | |
1.06 | |
32.0°C to 35.0°C | |
99% | |
98.5% min. (GC) | |
CH3C6H4COOCH3 | |
methyl p-toluate, methyl-p-toluate, p-carbomethoxytoluene, methyl 4-toluate, 4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl p-methylbenzoate, benzoic acid, 4-methyl-, methyl ester, 4-methoxycarbonyl toluene, p-toluic acid, methyl ester, methyl p-toluenecarboxylate | |
QSSJZLPUHJDYKF-UHFFFAOYSA-N | |
4-méthylbenzoate de méthyle | |
7455 | |
99% |
1.0600g/mL | |
Récipient en plastique | |
220.0°C to 223.0°C | |
10kg | |
99-75-2 | |
C9H10O2 | |
MFCD00008441 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in ethanol,ether | |
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC | |
150.18 | |
150.18 |
Sécurité et traitement
- Methyl p-toluate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.