Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de méthyle
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Description
Bacterial strains isolated from dye-contaminated sludge decolorized a toxic azo dye, namely, methyl red (MR). Methyl red is used in the methyl red test (MR test), used to identify bacteria producing stable acids by mechanisms of mixed acid fermentation of glucose
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les souches bactériennes isolées à partir de boues contaminées par des colorants ont décoloré un colorant azo-toxique, à savoir le rouge de méthyle (RM). Le rouge de méthyle est utilisé dans le test de rouge de méthyle (test de RM) que l’on emploie pour identifier les bactéries produisant des acides stables par des mécanismes de fermentation d’acides mélangés du glucose
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Les souches bactériennes isolées à partir de boues contaminées par des colorants ont décoloré un colorant azo-toxique, à savoir le rouge de méthyle (RM). Le rouge de méthyle est utilisé dans le test de rouge de méthyle (test de RM) que l’on emploie pour identifier les bactéries produisant des acides stables par des mécanismes de fermentation d’acides mélangés du glucose
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyl Red |
Point de fusion | 179°C to 182°C |
Beilstein | 750102 |
Merck Index | 14,6119 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. Soluble in ethanol. |
Poids de la formule | 269.3 |
Quantité | 100 g |