Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de méthyle, ACS
Catalog Number p-4408655
21.20 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
493-52-7
C15H15N3O2
269.304
MFCD00002425
CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
C.I. 13020
10303
Acide 2-[[4-(diméthylamino)phenyl]diazényl]benzoïque
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
493-52-7
C15H15N3O2
269.304
MFCD00002425
CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
C.I. 13020
10303
Acide 2-[[4-(diméthylamino)phenyl]diazényl]benzoïque
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
pH indicator in pH range 4.2 - 6.3Methyl red is used as a pH indicator. It is red in pH less than 4.4 and yellow in pH over 6.2. It is used to study its degradation using Fenton's reagent. In microbiology, it is used to identify bacteria producing stable acids by mechanisms of mixed acid fermentation of glucose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Methyl Red
Point de fusion 179°C to 182°C
Note relative au nom For analysis ACS
Beilstein 750102
Informations sur la solubilité Practically insoluble in water. Soluble in alcohol,acetic acidSoluble in ethanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 269.3
Qualité ACS
Couleur Rouge foncé à rouge
Quantité 25 g
Forme physique Cristalline