Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium rouge de méthyle, ACS
Catalog Number 11394177
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
845-10-3
C15H14N3NaO2
291.286
MFCD00002426
GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
2-[4-(Dimethylamino)phenyl]azobenzoic acid sodium salt
4465632
sodium ; 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoate
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
845-10-3
C15H14N3NaO2
291.286
MFCD00002426
GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
2-[4-(Dimethylamino)phenyl]azobenzoic acid sodium salt
4465632
sodium ; 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoate
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
Methyl Red sodium salt is used as a pH indicator. In microbiology, it is used to make agar plates in bacteriology. Further, it is used as a coloring agent and also finds use in mouthwash, toothpaste and in cosmetics. It is also employed as a rocket propellant. In addition to this, it is used in the preparation of reversible stain for rapid detection of stained cells in each specimen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Methyl Red sodium salt
Beilstein 4065488
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in ethanol.
Poids de la formule 291.29
Qualité ACS
Couleur Marron à rouge
Quantité 100 g
Forme physique Cristalline