Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de méthyle, sel de sodium, indicateur, pur
Catalog Number 10025973
98.67 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
845-10-3
C15H14N3NaO2
291.286
MFCD00002426
GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, sodium salt, C.I. 13020, MR
4465632
sodium ; 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoate
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
845-10-3
C15H14N3NaO2
291.286
MFCD00002426
GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, sodium salt, C.I. 13020, MR
4465632
sodium ; 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoate
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Methyl Red, sodium salt
Note relative au nom pure
Formule linéaire (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2Na
Beilstein 16, 329
Merck Index 15, 6192
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 291.27
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Intervalle de transition visuelle From pH 4.2 (red) to pH 6.2 (yellow)
N° d’indice de couleur 13020
Couleur Beige ou blanc à jaune
Quantité 500 g
Forme physique Paillettes