Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire désactivée Methyl-Sil
Marque: Macherey-Nagel™ 723106.25
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
Préparation de colonnes capillaires | |
Colonne capillaire désactivée | |
320°C | |
1 de chaque |
0,25 mm | |
0,4 mm | |
25 m |