Learn More
Méthylsulfoxyde, + de 99,7 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737004
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
sulfoxyde de diméthyle, sulfoxyde de méthyle, diméthylsulfoxyde, méthane, sulfinylbis, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI : 28262
methanesulfinylmethane
CS(C)=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
sulfoxyde de diméthyle, sulfoxyde de méthyle, diméthylsulfoxyde, méthane, sulfinylbis, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI : 28262
methanesulfinylmethane
CS(C)=O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sulfoxyde de méthyle
Point de fusion 18,4°C
Couleur Incolore
Densité 1.1000g/mL
Point d’ébullition 189.0°C
Quantité 100 ml
Point d’éclair 87°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4770 à 1.4800
Plage de pourcentage du dosage + de 99.7 %
Résidus après évaporation 0.001 % max.
Gravité spécifique 1.1
Formule linéaire (CH3)2SO
Viscosité 1.987 mPa.s (25°C)
Beilstein 01, IV, 1277
Eau 0.005 % max.
Fieser 01,296 ; 02,157 ; 03,119 ; 04,192 ; 05,263 ; 06,225 ; 07,133 ; 08,198 ; 09,189 ; 10,166 ; 12,212 ; 13,124 ; 15,146 ; 16,149 ; 17,127
Merck Index 15, 3285
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble. Autres solubilités : soluble dans l’alcool, le benzène, l’acétone, le chloroforme, l’éther diéthylique et les hydrocarbures aromatiques
Poids de la formule 78.13
Pourcentage de pureté 99.7+%
Qualité Extra sec