Learn More
Méthylsulfoxyde-d6, pour RMN, 99,9 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-168109
Click to view available options
Quantité:
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon septum
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
2206-27-1
C2H6OS
84.17
MFCD00002090
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
75151
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
2206-27-1
C2H6OS
84.17
MFCD00002090
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
75151
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Methyl sulfoxide-d6
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.9 atom % D
Densité 1,1900 g/ml
Deutérium (D) 99,85% min
Point d’éclair 88°C
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1,19
Viscosité 2,4 mPa.s (20°C)
Eau 0,03 % max. (K.F.)
Quantité 10 ml
Point de fusion 20,2°C
Point d’ébullition 190,0°C
Formule linéaire (CD3)2SO
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
Nom IUPAC trideutério(trideutériométhylsulfinyl)méthane
Poids de la formule 84.18
Qualité RMN