Learn More
Acétate(triphénylphosphoranyllidène) de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510504
74.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2605-67-6
C21H19O2P
334.36
MFCD00008455
NTNUDYROPUKXNA-UHFFFAOYSA-N
methyl triphenylphosphoranylidene acetate, carbomethoxymethylene triphenylphosphorane, methyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, methyl ester, methyl triphenylphosphoranylideneacetate, triphenylphosphoranylidene acetic acid methyl ester, triphenyl carbomethoxymethylene phosphorane, methoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, acetic acid, 2-triphenylphosphoranylidene-, methyl ester
17453
2-(triphényl-$l^{5}-phosphanylidène)acétate de méthyle
COC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2605-67-6
C21H19O2P
334.36
MFCD00008455
NTNUDYROPUKXNA-UHFFFAOYSA-N
methyl triphenylphosphoranylidene acetate, carbomethoxymethylene triphenylphosphorane, methyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, methyl ester, methyl triphenylphosphoranylideneacetate, triphenylphosphoranylidene acetic acid methyl ester, triphenyl carbomethoxymethylene phosphorane, methoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, acetic acid, 2-triphenylphosphoranylidene-, methyl ester
17453
2-(triphényl-$l^{5}-phosphanylidène)acétate de méthyle
COC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Methyl (triphenylphosphoranylidene)acetate
Point de fusion 164.0°C to 169.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 2% max. triphenylphosphine+ triphenylphosphine oxide (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)3P=CHCO2CH3
Quantité 25 g
Fieser 01,112; 01,1081; 08,456; 09,426; 10,363; 13,277
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 334.34
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl (triphenylphosphoranylidene)acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.