Learn More
Dimère de méthylcyclopentadiène, 95 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 156850010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 26472-00-4 Poids : 1.05000kg Transport : UN number : 3295 Chem class : 3 Pack group : III
Quantité 1kg
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10031720
  • 118.00€ / 1kg
Expédition estimée
15-03-2021
Identifiants chimiques
26472-00-4
C12H16
160.26
MFCD00082297
Spécification
Methylcyclopentadiene dimer
26°C
94% min.
1.4975 to 1.4995
200.0°C
-51.0°C
26472-00-4
C12H16
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene and ether
160.26
95%
0.9400g/mL
Authentic
Flacon en verre
0.94
Incolore à jaune
1kg
95%
MFCD00082297
160.26
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Methylcyclopentadiene dimer
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
FDS Documents