Learn More
Dimère de méthylcyclopentadiène, 90 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758372
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
26472-00-4
C12H16
160.26
MFCD00082297
26472-00-4
C12H16
160.26
MFCD00082297
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Methylcyclopentadiene dimer
Point de fusion -51.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9400g/mL
Point d’ébullition 200.0°C
Point d’éclair 26°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4975 to 1.4995
Quantité 250 g
Gravité spécifique 0.94
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene and ether
Poids de la formule 160.26
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methylcyclopentadiene dimer
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.