Learn More
Méthyle de 2,4-dichlorobenzoate, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number p-4228800
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
35112-28-8
C8H6Cl2O2
205.04
MFCD00085117
VCRWILYAWSRHBN-UHFFFAOYSA-N
methyl2,4-dichlorobenzoate, 2,4-dichlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,4-dichloro-, methyl ester, methyl-2,4-dichlorobenzoate, pubchem3713, methyl ester of 2,4-dichlorobenzoic acid, acmc-209id8, ksc497m5b, methyl 2,4-dichloro benzoate
37055
méthyl 2,4-dichlorobenzoate
COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
35112-28-8
C8H6Cl2O2
205.04
MFCD00085117
VCRWILYAWSRHBN-UHFFFAOYSA-N
methyl2,4-dichlorobenzoate, 2,4-dichlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,4-dichloro-, methyl ester, methyl-2,4-dichlorobenzoate, pubchem3713, methyl ester of 2,4-dichlorobenzoic acid, acmc-209id8, ksc497m5b, methyl 2,4-dichloro benzoate
37055
méthyl 2,4-dichlorobenzoate
COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
Nom chimique ou matériau Methyl 2,4-dichlorobenzoate
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 132.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 205.04
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 2,4-dichlorobenzoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.