Learn More
Méthyl 2-chloro-4-nitrobenzoate, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10160412
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Nom chimique ou matériau Methyl 2-chloro-4-nitrobenzoate
Note relative au nom 98%
CAS 13324-11-3
Point de fusion 77.0°C to 78.0°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H6ClNO4
Numéro MDL MFCD00017013
Quantité 5 g
Synonyme 2-chloro-4-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl2-chloro-4-nitrobenzoate, 4-nitro-2-chlorobenzoic acid methyl ester, 2-chloro-4-nitro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-chloro-4-nitro-, methyl ester, maybridge1_005088, acmc-1c12v, methyl-2-chloro-4-nitrobenzoate, methyl-4-nitro-2-chlorobenzoate, 2-chloro-4-nitrobenzoic acid methylester
Clé InChI PICNSXCJRMYANX-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1Cl)[N+]([O-])=O
Nom IUPAC méthyl2-chloro-4-nitrobenzoate
Poids moléculaire (g/mol) 215.59
CID PubChem 83343
Poids de la formule 215.59
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 2-chloro-4-nitrobenzoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.