Learn More
Méthyl 3-chlorophénylacétate, 98 %, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 371671000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 53088-68-9 Poids : 0.15000kg
Quantité 100g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10005163
  • 386.00€ / 100g
Expédition estimée
18-03-2021
Identifiants chimiques
53088-68-9
184.51
HTBBVKFFDDQVER-UHFFFAOYSA-N
2733544
COC(=O)CC1=CC(=CC=C1)Cl
C9H9ClO2
MFCD00800679
methyl 2-3-chlorophenyl acetate, methyl 3-chlorophenylacetate, methyl 3-chlorophenyl acetate, phenylacetic acid, 3-chloro, methyl ester, benzeneacetic acid, 3-chloro-, methyl ester, methyl2-3-chlorophenyl acetate, methyl 2-3-chlorophenyl ethanoate, 3-chlorophenylacetic acid methyl ester, 3-chlorophenyl acetic acid methyl ester
2-(3-chlorophényl)acétate de méthyle
Spécification
Methyl 3-chlorophenylacetate
Authentic
1.5225 to 1.5245
Incolore à jaune
53088-68-9
C9H9ClO2
MFCD00800679
HTBBVKFFDDQVER-UHFFFAOYSA-N
2-(3-chlorophényl)acétate de méthyle
2733544
Liquide
1.2000g/mL
Flacon en verre
1.2
100g
97.5% min. (GC)
ClC6H4CH2C(O)OCH3
methyl 2-3-chlorophenyl acetate, methyl 3-chlorophenylacetate, methyl 3-chlorophenyl acetate, phenylacetic acid, 3-chloro, methyl ester, benzeneacetic acid, 3-chloro-, methyl ester, methyl2-3-chlorophenyl acetate, methyl 2-3-chlorophenyl ethanoate, 3-chlorophenylacetic acid methyl ester, 3-chlorophenyl acetic acid methyl ester
COC(=O)CC1=CC(=CC=C1)Cl
184.51
184.51
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Methyl 3-chlorophenylacetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents