Learn More
Méthylène4-formyl-2,5-diméthyl-1H-pyrrole-3-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10019631
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
175205-91-1
C9H11NO3
181.191
MFCD00203870
OHVCRNQTGBXAPW-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-formyl-2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylate, methyl 2,5-dimethyl-4-formyl-1h-pyrrole-3-carboxylate, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 4-formyl-2,5-dimethyl-, methyl ester, acmc-20akgf, methyl 4-formyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrole-3 carboxylate, methyl 2,5-dimethyl-4-formylpyrrole-3-carboxylate, methyl 2,5-dimethyl-4-formyl-pyrrole-3-carboxylate, 2,5-dimethyl-4-methoxycarbonyl-1h-pyrrole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 4-formyl-2,5-dimethyl-, methyl ester 9ci
2798463
méthyl 4-formyl-2,5-diméthyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
CC1=C(C(=C(N1)C)C(=O)OC)C=O
175205-91-1
C9H11NO3
181.191
MFCD00203870
OHVCRNQTGBXAPW-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-formyl-2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylate, methyl 2,5-dimethyl-4-formyl-1h-pyrrole-3-carboxylate, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 4-formyl-2,5-dimethyl-, methyl ester, acmc-20akgf, methyl 4-formyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrole-3 carboxylate, methyl 2,5-dimethyl-4-formylpyrrole-3-carboxylate, methyl 2,5-dimethyl-4-formyl-pyrrole-3-carboxylate, 2,5-dimethyl-4-methoxycarbonyl-1h-pyrrole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 4-formyl-2,5-dimethyl-, methyl ester 9ci
2798463
méthyl 4-formyl-2,5-diméthyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
CC1=C(C(=C(N1)C)C(=O)OC)C=O
Nom chimique ou matériau Methyl 4-formyl-2, 5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 181.19
Pourcentage de pureté 97%