Learn More
Méthylène4-méthoxythiophène-3-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10019551
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
65369-22-4
C7H8O3S
172.198
MFCD00067995
LQIVVUILGDRRHE-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-methoxy-3-thiophenecarboxylate, 4-methoxy-thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 4-methoxy-, methyl ester, maybridge1_004625, ksc495s3h, methyl 4-methoxythiophene-3-arboxylate, 3-methoxythiophene-4-carboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid,4-methoxy-,methyl ester, 4-methoxy-3-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 4-methoxy-, methyl ester
2778377
méthyle 4-méthoxythiophène-3-carboxylate
COC1=CSC=C1C(=O)OC
65369-22-4
C7H8O3S
172.198
MFCD00067995
LQIVVUILGDRRHE-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-methoxy-3-thiophenecarboxylate, 4-methoxy-thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 4-methoxy-, methyl ester, maybridge1_004625, ksc495s3h, methyl 4-methoxythiophene-3-arboxylate, 3-methoxythiophene-4-carboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid,4-methoxy-,methyl ester, 4-methoxy-3-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 4-methoxy-, methyl ester
2778377
méthyle 4-méthoxythiophène-3-carboxylate
COC1=CSC=C1C(=O)OC
Nom chimique ou matériau Methyl 4-methoxythiophene-3-carboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 172.2
Pourcentage de pureté 97%