Learn More
Méthylène4-méthoxythiophène-3-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyl 4-methoxythiophene-3-carboxylate |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 172.2 |
Pourcentage de pureté | 97% |