Learn More
Méthyl5-formyl-2-méthyl-3-furoate, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyl 5-formyl-2-methyl-3-furoate |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 168.15 |
Pourcentage de pureté | 97% |