Learn More
Méthyle6-méthylnicotinate, 97 %, Acros Organics™
41.10€ - 142.50€
Identifiants chimiques
N° CAS 5470-70-2
Formule moléculaire C8H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 151.16
Numéro MDL MFCD00006340
InChI Key VYPPZXZHYDSBSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 6-methylnicotinate, methyl-6-methylnicotinate, 6-methylnicotinic acid methyl ester, etoricoxib impurity e, unii-ya0k0cm5pk, methyl 6-methyl nicotinate, 6-methyl-nicotinic acid methyl ester, 6-methyl nicotinic acid methyl ester, ya0k0cm5pk, 3-methoxycarbonyl-6-methylpyridine
PubChem CID 231548
IUPAC Name Méthyle6-méthylpyridine-3-carboxylate
SMILES CC1=NC=C(C=C1)C(=O)OC
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
10351760 FDS Afficher les documents Acros Organics
248210020
2g Flacon en verre 41.10€
2g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Stock EU 5 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10007659 FDS Afficher les documents Acros Organics
248210100
10g Flacon en verre 142.50€
10g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 13-03-2020
Spécification
Identifiants chimiques
5470-70-2
151.16
VYPPZXZHYDSBSJ-UHFFFAOYSA-N
231548
CC1=NC=C(C=C1)C(=O)OC
C8H9NO2
MFCD00006340
methyl 6-methylnicotinate, methyl-6-methylnicotinate, 6-methylnicotinic acid methyl ester, etoricoxib impurity e, unii-ya0k0cm5pk, methyl 6-methyl nicotinate, 6-methyl-nicotinic acid methyl ester, 6-methyl nicotinic acid methyl ester, ya0k0cm5pk, 3-methoxycarbonyl-6-methylpyridine
Méthyle6-méthylpyridine-3-carboxylate
Spécification
Methyl 6-methylnicotinate
Authentic
108.0°C to 110.0°C (22.5 mmHg)
31.0°C to 37.0°C
5470-70-2
C8H9NO2
methyl 6-methylnicotinate, methyl-6-methylnicotinate, 6-methylnicotinic acid methyl ester, etoricoxib impurity e, unii-ya0k0cm5pk, methyl 6-methyl nicotinate, 6-methyl-nicotinic acid methyl ester, 6-methyl nicotinic acid methyl ester, ya0k0cm5pk, 3-methoxycarbonyl-6-methylpyridine
CC1=NC=C(C=C1)C(=O)OC
151.16
151.16
97%
103°C
Flacon en verre
Incolore à jaune
2g
96% min. (GC)
MFCD00006340
VYPPZXZHYDSBSJ-UHFFFAOYSA-N
Méthyle6-méthylpyridine-3-carboxylate
231548
Liquide
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Methyl 6-methylnicotinate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.