Learn More
Méthyle6-méthylnicotinate, 97 %, Acros Organics™
Marque:  Acros Organics 248210100
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 5470-70-2 Poids : 0.06000kg
Quantité 10g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10007659
  • 149.00€ / 10g
Expédition estimée
21-05-2021
Identifiants chimiques
5470-70-2
151.16
VYPPZXZHYDSBSJ-UHFFFAOYSA-N
231548
CC1=NC=C(C=C1)C(=O)OC
C8H9NO2
MFCD00006340
methyl 6-methylnicotinate, methyl-6-methylnicotinate, 6-methylnicotinic acid methyl ester, etoricoxib impurity e, unii-ya0k0cm5pk, methyl 6-methyl nicotinate, 6-methyl-nicotinic acid methyl ester, 6-methyl nicotinic acid methyl ester, ya0k0cm5pk, 3-methoxycarbonyl-6-methylpyridine
Méthyle6-méthylpyridine-3-carboxylate
Spécification
Methyl 6-methylnicotinate
Authentic
108.0°C to 110.0°C (22.5 mmHg)
31.0°C to 37.0°C
5470-70-2
C8H9NO2
methyl 6-methylnicotinate, methyl-6-methylnicotinate, 6-methylnicotinic acid methyl ester, etoricoxib impurity e, unii-ya0k0cm5pk, methyl 6-methyl nicotinate, 6-methyl-nicotinic acid methyl ester, 6-methyl nicotinic acid methyl ester, ya0k0cm5pk, 3-methoxycarbonyl-6-methylpyridine
CC1=NC=C(C=C1)C(=O)OC
151.16
151.16
97%
103°C
Flacon en verre
Incolore à jaune
10g
96% min. (GC)
MFCD00006340
VYPPZXZHYDSBSJ-UHFFFAOYSA-N
Méthyle6-méthylpyridine-3-carboxylate
231548
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Methyl 6-methylnicotinate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents