Learn More
Benzènesulfinate de méthyle, 98 %, Acros Organics™
86.80€ - 236.00€
Identifiants chimiques
CAS 670-98-4
Formule moléculaire C7H8O2S
Poids moléculaire (g/mol) 156.2
Clé InChI PSNSVDSRLUYDKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylbenzenesulfinate, benzenesulfinic acid methyl ester, methyl phenylsulfinate, methyl benzene sulfinate, benzenesulfinic acid,methyl ester, benzenesulfinic acid, methyl ester, r, benzenesulfinic acid, methyl ester, s, methoxy phenylsulfinyl, acmc-20mem2, acmc-20mg8f
CID PubChem 2759784
Nom IUPAC benzènesulfinate de méthyle
SMILES COS(=O)C1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11925761
FDS Afficher les documents
Acros Organics
438610050
5mL
86.80€
5mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
20-05-2021
11935761
FDS Afficher les documents
Acros Organics
438610250
25mL
236.00€
25mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
20-05-2021
Identifiants chimiques
670-98-4
156.2
methylbenzenesulfinate, benzenesulfinic acid methyl ester, methyl phenylsulfinate, methyl benzene sulfinate, benzenesulfinic acid,methyl ester, benzenesulfinic acid, methyl ester, r, benzenesulfinic acid, methyl ester, s, methoxy phenylsulfinyl, acmc-20mem2, acmc-20mg8f
benzènesulfinate de méthyle
C7H8O2S
PSNSVDSRLUYDKF-UHFFFAOYSA-N
2759784
COS(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Methyl benzenesulfinate
Authentic
1.194
Incolore à jaune
670-98-4
C7H8O2S
PSNSVDSRLUYDKF-UHFFFAOYSA-N
benzènesulfinate de méthyle
2759784
Liquide
1.1940g/mL
Flacon en verre
110.0°C to 112.0°C (16.0 Torr)
5mL
97.5% min. (GC)
methylbenzenesulfinate, benzenesulfinic acid methyl ester, methyl phenylsulfinate, methyl benzene sulfinate, benzenesulfinic acid,methyl ester, benzenesulfinic acid, methyl ester, r, benzenesulfinic acid, methyl ester, s, methoxy phenylsulfinyl, acmc-20mem2, acmc-20mg8f
COS(=O)C1=CC=CC=C1
156.2
156.2
98%
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Methyl benzenesulfinate, 98%
FDS