Learn More
Méthylecellulose, viscosité 400 cP (2 % de solution dans l’eau), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4089590
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
9004-67-5
C20H38O11
454.513
MFCD00081763
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
51063134
(5R)-2,3,4-triméthoxy-6-(méthoxyméthyl)-5-[(2S)-3,4,5-triméthoxy-6-(méthoxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxane
COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
9004-67-5
C20H38O11
454.513
MFCD00081763
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
51063134
(5R)-2,3,4-triméthoxy-6-(méthoxyméthyl)-5-[(2S)-3,4,5-triméthoxy-6-(méthoxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxane
COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Methyl cellulose
Note relative au nom Viscosity 400 cP (2% solution in water)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 g
Merck Index 15,6111
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,insoluble in acetone,alcohol,ether,chloroform,and toluene