Learn More
Chloroacétate de méthyle, 98 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 148630100
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 96-34-4 Poids : 12.35000kg Transport : UN number : 2295 Chem class : 6.1 Pack group : I
Quantité 10L
Conditionnement Récipient en plastique
Code produit. 10036043
  • 405.00€ / 10L
Date d’expédition estimée: 11-08-2021
Identifiants chimiques
96-34-4
108.52
QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
7295
COC(=O)CCl
C3H5ClO2
MFCD00000931
methyl chloroacetate, chloroacetic acid methyl ester, methyl monochloroacetate, methyl chloroethanoate, acetic acid, chloro-, methyl ester, methyl monochloracetate, methyl alpha-chloroacetate, methylchloroacetate, unii-450vsb182i, ccris 7749
2-chloracétate de méthyle
Spécification
Methyl chloroacetate
47°C
Récipient en plastique
1.23
130.0°C to 132.0°C
-33.0°C
96-34-4
C3H5ClO2
MFCD00000931
15,6113
Solubility in water: 28g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,chloroform,,toluene,acetone,heptane,hexane,cyclohexane,,xylene and ether
COC(=O)CCl
108.52
108.52
98%
1.2300g/mL
Authentic
1.4210 to 1.4230
1.23 mPa.s (20°C)
Incolore
10L
97.5% min. (GC)
ClCH2CO2CH3
02,197
methyl chloroacetate, chloroacetic acid methyl ester, methyl monochloroacetate, methyl chloroethanoate, acetic acid, chloro-, methyl ester, methyl monochloracetate, methyl alpha-chloroacetate, methylchloroacetate, unii-450vsb182i, ccris 7749
QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
2-chloracétate de méthyle
7295
Liquide
Vidéos
FDS Documents
Certificats