Learn More
Cyclopropanecarboxylate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758368
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2868-37-3
C5H8O2
100.12
MFCD00001280
PKAHQJNJPDVTDP-UHFFFAOYSA-N
methyl cyclopropane carboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, methyl ester, methylcyclopropanecarboxylate, cyclopropanecarboxylic acid methyl ester, methyl cyclopropylcarboxylate, unii-5uq53f585u, mcpc, pubchem11835, ksc490a7l, 1-methylcyclopropanecarboxylate
76122
cyclopropanecarboxylate de méthyle
COC(=O)C1CC1
2868-37-3
C5H8O2
100.12
MFCD00001280
PKAHQJNJPDVTDP-UHFFFAOYSA-N
methyl cyclopropane carboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, methyl ester, methylcyclopropanecarboxylate, cyclopropanecarboxylic acid methyl ester, methyl cyclopropylcarboxylate, unii-5uq53f585u, mcpc, pubchem11835, ksc490a7l, 1-methylcyclopropanecarboxylate
76122
cyclopropanecarboxylate de méthyle
COC(=O)C1CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Methyl cyclopropanecarboxylate
Couleur Incolore
Densité 0.9800g/mL
Point d’ébullition 119.0°C (764.0 mmHg)
Point d’éclair 17°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C3H5CO2CH3
Indice de réfraction 1.4170 to 1.4190
Quantité 25 g
Beilstein 09, I, 3
Gravité spécifique 0.98
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl cyclopropanecarboxylate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.