Learn More
Disulfure de méthyle, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10790550
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Methyl disulfide
CAS 624-92-0
Point de fusion -85.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.0625g/mL
Point d’ébullition 108.0°C to 110.0°C
Point d’éclair 16°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 1% max. Methylmercaptan content (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C2H6S2
Formule linéaire (CH3)2S2
Indice de réfraction 1.5243 to 1.5263
Numéro MDL MFCD00008561
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 1.0625
Synonyme dimethyl disulfide, methyl disulfide, dimethyldisulfide, disulfide, dimethyl, dmds, 2,3-dithiabutane, dimethyl disulphide, methyldisulfanyl methane, methyldisulfide, methyldithiomethane
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,ethyl alcohol,ccl4,benzene
Clé InChI WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSSC
Nom IUPAC (méthyldisulfanyl)méthane
Poids moléculaire (g/mol) 94.19
CID PubChem 12232
ChEBI CHEBI:4608
Viscosité 0.620 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 94.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl disulfide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.