Learn More
Indole-6-carboxylate de méthyle, 97 %, Acros Organics
Marque: Acros Organics 397930010
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 50820-65-0 Poids : 0.00100kg
Quantité | 1g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
50820-65-0 | |
175.19 | |
AYYOZKHMSABVRP-UHFFFAOYSA-N | |
639844 | |
COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=CN2 |
C10H9NO2 | |
MFCD00211063 | |
methyl indole-6-carboxylate, indole-6-carboxylic acid methyl ester, methylindole-6-carboxylate, 1h-indole-6-carboxylic acid, methyl ester, 1h-indole-6-carboxylic acid methyl ester, indole-7-carboxylate, 6-carbomethoxyindole, indole-6-carboxylate, pubchem1696, 6-methoxycarbonylindole | |
Méthyl 1-H-indole-6-carboxylate |
Spécification
Methyl indole-6-carboxylate | |
Flacon en verre | |
76°C to 83°C | |
50820-65-0 | |
C10H9NO2 | |
methyl indole-6-carboxylate, indole-6-carboxylic acid methyl ester, methylindole-6-carboxylate, 1h-indole-6-carboxylic acid, methyl ester, 1h-indole-6-carboxylic acid methyl ester, indole-7-carboxylate, 6-carbomethoxyindole, indole-6-carboxylate, pubchem1696, 6-methoxycarbonylindole | |
COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=CN2 | |
175.19 | |
175.19 | |
97% |
Authentic | |
Marron à blanc | |
1g | |
96% min. (GC) | |
MFCD00211063 | |
AYYOZKHMSABVRP-UHFFFAOYSA-N | |
Méthyl 1-H-indole-6-carboxylate | |
639844 | |
Poudre ou poudre cristalline |
Sécurité et traitement
- Methyl indole-6-carboxylate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.