Learn More
Bleu de méthylène, indicateur Redox, solide, C.I.52015, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073313
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
7220-79-3
C16H24ClN3O3S
373.90
MFCD00150008
XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
104827
[7-(diméthylamino)phénothiazin-3-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure ; trihydrate
O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
7220-79-3
C16H24ClN3O3S
373.90
MFCD00150008
XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
104827
[7-(diméthylamino)phénothiazin-3-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure ; trihydrate
O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Point de fusion 100°C
Poids de la formule 373.89g/mol
Conditionnement Cuve en verre
Couleur Vert
pH 3 to 4.5
Quantité 10 g
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methylene Blue trihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methylene blue trihydrate, Methylene blue